Learn More
Fisherbrand™ Microscopio composto per ricerca Serie AX-500
Tre diversi obiettivi ottici e tre teste ottiche. I microscopi composti per ricerca Fisherbrand serie AX-500 con illuminazione a LED a “luce fredda” sono progettati per l'uso nelle università e nei laboratori di ricerca.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 7.20000kg
Descrizione
- Ampia scelta di obiettivi ottici, con un'ampia gamma di ingrandimento: 4x, 10x, 40x, 100x: acromatico, contrasto super elevato e planare acromatico
- Ampia scelta di teste ottiche: monoculare, binoculare, trinoculare (consente l'attacco di una fotocamera digitale)
- Il design ergonomico e la struttura professionale con messa a fuoco coassiale a bassa posizione consentono l'utilizzo con una sola mano, rendendo più confortevole l'uso prolungato
- Illuminazione regolabile con LED a 3 W con controllo dell'intensità
- Base meccanica con comando basso incorporato con posizione estesa per il controllo di X e Y (135 mm x 140 mm)
- Oculari da 18 mm con protezione in gomma
- Testa Siedentopf ergonomica inclinata di 30°
Specifica
Abbe/Iris | |
Trinoculare | |
4X, 10X, 40X, 100X | |
DIN planare acromatico 4X, 10X, 40X, 100X | |
Cavo di alimentazione IEC, porta cavi integrato, copertura antipolvere, chiave a brugola | |
Standard DIN | |
34 x 18 x 39 cm (13.3 x 7.0 x 15.3 in) | |
6.5 kg |
18 mm | |
LED da 3 W | |
AX-503PL | |
Microscopio | |
A rotazione, quadruplo, rivolto all'interno | |
Due anni per i componenti elettrici (ad eccezione di lampadine, cavi e fusibili), cinque anni per i componenti ottici e meccanici | |
14.3 libbre | |
IEC 110 V/220 V (UL/CSA) |