Learn More
Fisherbrand™ Albero ed eliche resistenti alla corrosione per agitatori ad asta
Codice prodotto. 15163007 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30.48 cm
45.72 cm
Lunghezza (sistema imperiale):
12 pollici
18 in
Diametro ventola (sistema metrico):
6.35 cm
8.89 cm
Diametro ventola (sistema imperiale):
2.5 pollici
3.5 in
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Lunghezza (sistema imperiale) Diametro ventola (sistema metrico) Diametro ventola (sistema imperiale) Dimensione della confezione
15163007 45.72 cm 18 in 8.89 cm 3.5 in Pezzo
15153007 30.48 cm 12 pollici 6.35 cm 2.5 pollici Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15163007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    410.00€
    320.92€ / pezzi 1
    Risparmia 89.08€
    21% Sconto
Spedizione stimata: 12-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Resistono ai prodotti chimici e ne prevengono l'accumulo.
  • Con rivestimento esterno in PTFE vergine spesso
  • Nucleo interno in acciaio inossidabile rigido
  • DE albero 10 mm x nucleo 1/4 poll.
  • L'albero interno è di 1 pollici più lungo dell'involucro esterno; ciò consente il serraggio direttamente sulla sezione in acciaio inossidabile dell’albero
Specifica
Diametro (sistema imperiale) 0.39 pollici
Diametro ventola (sistema imperiale) 3.5 in
Diametro (sistema metrico) 1 cm
Diametro ventola (sistema metrico) 8.89 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Agitatore verticale
Lunghezza (sistema imperiale) 18 in
Lunghezza (sistema metrico) 45.72 cm
Tipo Albero con elica
Materiale Acciaio, PTFE