Learn More
Electrothermal Tubo Capillare per punto di fusione digitale
Codice prodotto. 11748242
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
1.5 mm
Dimensione della confezione:
1000 PCS
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11748242 1.5 mm 1000 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11748242 Fornitore Electrothermal N. del fornitore 0301067
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    260.00€
    181.52€ / pezzi 1000
    Risparmia 78.48€
    30% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
For use with the IA9000 series Digital Melting Point Apparatus
Capillary tubes; 1.5-mm; 1000/pack. For use with the IA9000 series Digital Melting Point Apparatus
L'apparato per punto di fusione digitale serie IA9000 aggiornato e migliorato offre un modo facile per misurare i punti di fusione dei campioni senza compromettere la precisione; la risoluzione della temperatura è compresa in 0.1 °C. Ideale per più utenti, grazie al design ergonomico che assicura una comoda visione per chiunque, con un braccio di estensione regolabile in altezza e una testa di visualizzazione rotabile per adattarsi a ogni utente. Come ausilio alla visualizzazione, la testa contiene una lente d'ingrandimento 8X. L'apparato per punto di fusione è dotato di una tastiera a membrana con menu di facile utilizzo. Per una praticità ancora maggiore, il braccio di estensione è completamente ritraibile e può essere accuratamente ripiegato nell'unità così da poterla riporre in orizzontale e risparmiare spazio. I modelli di apparato per punto di fusione IA9200 e IA9300 offrono l'opzione di memorizzare 500 - 1000 determinazioni del punto di fusione e possono essere collegati a una stampante.
Prestazioni
  • Tastiera a membrana con facile menu per un uso intuitivo
  • I comandi a pulsante sono disposti in punti comodi per poter registrare le temperature senza dover distogliere lo sguardo dal campione
  • Il microprocessore digitale con risoluzione di ±0.1 °C consente un riscaldamento rapido e un controllo accurato della temperatura
  • È possibile visualizzare simultaneamente i campioni in tre tubi capillari
  • Fornito con confezione di 50 tubi capillari
Sicurezza e praticità
  • Tre segnali acustici indicano che la temperatura del forno è stabile e pronta per il campione
  • Il braccio regolabile con lente d'ingrandimento può essere ripiegato nell'unità
  • Le lenti dell'obiettivo regolabili assicurano una messa a fuoco nitida
  • La testa di visualizzazione rotabile e l'oculare di sicurezza proteggono da riflessi e punti caldi
  • La lente d'ingrandimento 8X grandangolare e la luce integrata migliorano l'osservazione del campione, in modo da poter visualizzare tutti e tre i campioni senza affaticare gli occhi
  • Le unità possono essere calibrate dall'utente in loco o dal produttore/assistenza. Per la calibrazione da parte dell'utente, è necessario un kit per calibrazione
  • Procedura di calibrazione migliorata con una chiavetta di calibrazione
Specifiche
  • Processore a 32 bit
  • Per tre tubi capillari con DE di massimo 2 mm (conservazione per 100 confezioni)
  • Smontaggio della guida del tubo per la pulizia e l'uso di un cold-finger
  • Lenti di 40 mm di diametro (ingrandimento 8X) amovibili e con fuoco regolabile
  • Temperature del forno comprese tra temperatura ambiente e 400 °C
  • Risoluzione della temperatura: ±0.1°C
  • Precisione: ±1 %
  • Tastiera a membrana a 13 tasti
  • Scelta della velocità di raffreddamento
  • Velocità di aumento progressivo rapida di 10 °C/minuto
  • Forno illuminato da LED bianco
  • Display (2 righe di caratteri con LCD retroilluminato)
  • Peso: 5.5 libbre
  • Dimensioni: 35.5 x 20 x 8 cm
Modello IA9100 con velocità di aumento progressivo fissa
  • Punto per avvio rapido del programma con i tasti SU e GIÙ
  • Capacità di memoria fusione 4 x 1
  • Utilizzare il tasto RAMPA per impostare la velocità di aumento progressivo di 1 °C o 10 °C al minuto
Modello IA9200 con velocità di aumento progressivo programmabile
  • Include tutte le funzioni del modello standard (indicato sopra)
  • Batteria NiCad per memoria, back-up di clock
  • Funzione di uscita PC
  • Funzione di uscita stampante
  • Uscita USB per chiavetta
  • Velocità di aumento progressivo compresa tra 0.2° e 10 °C/min. in incrementi di 0.1 °C
  • Aggiunge numeri lotto (assegnati automaticamente o manualmente) con data e ora
  • Include la porta RS-232-C per computer o stampante (ordinare 12-144-58 separatamente)
Modello IA9300 con inizio/fine registrazione
  • La memoria delle temperature di fusione a sei posizioni registra i punti di inizio e fine di ciascuno dei tre campioni sotto analisi
  • Velocità di aumento progressivo pre-programmata di 1 °C/min. e programmazione della velocità di aumento progressivo variabile da 0.2 °C a 10 °C/min. in incrementi di 0.1 °C
  • La memoria su scheda memorizza fino a 500 singoli lotti
  • Capacità di memoria fusione 3 x 2
  • Funzione di data e ora
  • Funzione di uscita PC
  • Funzione di uscita stampante
  • Uscita USB per chiavetta
  • Tasti di selezione provette per passare tra le varie provette per campioni; i LED visualizzano la selezione delle provette
  • Include la porta RS-232-C per computer o stampante
Specifica
Product Type Provetta capillare
Include 1000 provette capillari
Lunghezza (sistema imperiale) 0.05 in.
Lunghezza (sistema metrico) 1.5 mm