Learn More
Fisherbrand™ Termometri digitali Traceable™ con stelo in acciaio inox, schermo LCD da 0,25in. e protezione
Codice prodotto. 11719715 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
Da -50° a +250°C
Da -50° a +280°C
Da -50° a +300°C
Da -50°C a +150°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale):
Da -58° a +482°F
Da -58° a +536°F
Da -58° a +572°F
Da -58°F a +302°F
Accuracy:
±0,2°C
±0,5°C
±0.4°C
±1°C
±1.5°C
Lunghezza sonda (sistema metrico):
8.9 cm
20 cm
20,32 cm
28.87 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Accuracy Lunghezza sonda (sistema metrico) Dimensione della confezione
11719715 Da -50°C a +150°C Da -58°F a +302°F ±0,2°C 20 cm Pezzo
11709715 Da -50° a +300°C Da -58° a +572°F ±0.4°C 8.9 cm Pezzo
11759715 Da -50° a +280°C Da -58° a +536°F ±0.4°C 20 cm Pezzo
11749715 Da -50° a +280°C Da -58° a +536°F ±1°C 20,32 cm Pezzo
11729715 Da -50° a +250°C Da -58° a +482°F ±1°C 28.87 cm Pezzo
11739715 Da -50° a +300°C Da -58° a +572°F ±0,5°C 28.87 cm Pezzo
11789705 Da -50° a +300°C Da -58° a +572°F ±1.5°C 8.9 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11719715
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.30€
    64.69€ / pezzi 1
    Risparmia 13.61€
    17% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Termometri digitali portatili e facili da leggere. I termometri digitali Fisher Scientific Traceable con stelo in acciaio inox sono chimicamente resistenti ad acidi, basi e solventi; possono essere utilizzati per misurare la temperatura di gas, alimenti e altre sostanze semisolide.
Termometri digitali Fisher Scientific™ Traceable™ con stelo in acciaio inox, chimicamente resistenti alla maggior parte di acidi, basi e solventi; utilizzabili per misurare la temperatura di gas, alimenti e altri semisolidi.
  • Le sonde più lunghe sono eccellenti per la misurazione delle temperature dei campioni durante l'agitazione in recipienti profondi o in bagni
  • I termometri con velocità di campionamento più lunghe consentono la rimozione del termometro dal campione prima della lettura — Ideali quando il display è difficile da leggere nella posizione di misurazione
  • Per l'uso in cuvette, terreno, incubatori, derivati del petrolio e alimenti
Certifications
Certificato Traceable con numero di serie individuale fornito da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™; certifica la tracciabilità secondo gli standard NIST™.
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST
Diametro sonda (sistema imperiale) 0,14in.
Diametro sonda (sistema metrico) 3.56 mm
Da utilizzare con (applicazione) Misurazione della temperatura nel suolo e in cuvette, provette per test, prodotti alimentari, incubatori e idrocarburi di origine petrolifera
Include Certificato Traceable, sonda in acciaio inox, custodia protettiva
Lunghezza sonda (sistema imperiale) 8in.
Lunghezza (sistema metrico) 280 mm
Lunghezza sonda (sistema metrico) 20 cm
Materiale Plastica
Risoluzione 0,1°C
Product Type Digital Thermometer
Lunghezza (sistema imperiale) 11in.
Max. Temperature (English) 302°F
Temperatura max (sistema metrico) 150°C
Min. Temperature (English) -58°F
Min. Temperature (Metric) −50°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da -58°F a +302°F
Temperature Range (Metric) Da -50°C a +150°C
Calibrated Sì
Accuracy ±0,2°C
Display LCD digitale
Larghezza (sistema metrico) 8 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.