Learn More
Fisherbrand™ Digital Thermometers with Stainless-Steel Stem and 0.375 in. LCD Screen
Codice prodotto. 11709725 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Accuracy:
±0.3 °C
±1 °C
Certificazione/Conformità:
DNV, ISO 17025, A2LA
ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Accuracy Certificazione/Conformità Dimensione della confezione
11709725 ±1 °C ISO 17025, A2LA, NIST Pezzo
11739725 ±0.3 °C DNV, ISO 17025, A2LA Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11709725
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-03-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Easy-to-read handheld digital thermometers
Termometri digitali Fisher Scientific™ semplici da leggere con stelo in acciaio inox, chimicamente resistenti alla maggior parte di acidi, basi e solventi; utilizzabili per misurare la temperatura di gas, alimenti e altri semisolidi.
  • Modelli a penetrazione a stelo corto tascabili
  • Le sonde più lunghe sono eccellenti per la misurazione delle temperature di campioni durante l'agitazione in recipienti profondi o in bagni ad acqua
  • I termometri con tempi di campionamento più lunghi possono essere rimossi dal campione prima della lettura—ideale quando la lettura del valore nel punto di misurazione risulta difficile
  • Da utilizzare in cuvette, terreno, incubatori, derivati del petrolio e per forare campioni alimentari
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™; attesta la riconducibilità dello strumento agli standard NIST™.
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST
Diametro sonda (sistema imperiale) 0.15 in.
Da utilizzare con (applicazione) Misurazione della temperatura in soluzioni semisolide viscose e collose
Include Batteria all'ossido di argento, sonda in acciaio inox
Lunghezza sonda (sistema imperiale) 5.25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 16.51 cm
Lunghezza sonda (sistema metrico) 13.3 cm
Materiale Plastic
Risoluzione 0,1°C
Peso (sistema imperiale) 1 once
Peso (sistema metrico) 28 g
Product Type Digital Thermometer
Lunghezza (sistema imperiale) 6.5 in.
Max. Temperature (English) 302°F
Temperatura max (sistema metrico) 150°C
Min. Temperature (English) -58°F
Min. Temperature (Metric) -50°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da -58°F a +302°F
Temperature Range (Metric) Da -50°C a +150°C
Calibrated Sì
Accuracy ±1 °C
Display LCD digitale
Larghezza (sistema metrico) 8 cm