Learn More
Fisherbrand™ Termometri digitali con stelo in acciaio inossidabile, schermo LCD da 0.375 poll. e riparo
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiDescrizione
Termometri digitali Fisher Scientific™ Traceable semplici da leggere con stelo in acciaio inox, chimicamente resistenti alla maggior parte di acidi, basi e solventi; utilizzabili per misurare la temperatura di gas, alimenti e altri semisolidi.
- Modelli a penetrazione a stelo corto tascabili
- Le sonde più lunghe sono eccellenti per la misurazione delle temperature di campioni durante l'agitazione in recipienti profondi o in bagni ad acqua
- I termometri con tempi di campionamento più lunghi possono essere rimossi dal campione prima della lettura—ideale quando è complicato leggere il valore nel punto di misurazione
- Da utilizzare in cuvette, terreno, incubatori, derivati del petrolio e per forare campioni alimentari
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™; attesta la riconducibilità dello strumento agli standard NIST™.
Specifica
Specifica
| Diametro sonda (sistema imperiale) | 0.19 in. |
| Include | Sonda in acciaio inox, custodia protettiva e batteria all’ossido di argento |
| Lunghezza (sistema metrico) | 12.1 cm |
| Materiale | Plastica |
| Risoluzione | 0,1°C |
| Peso (sistema imperiale) | 1.12 once |
| Peso (sistema metrico) | 31.7 g |
| Product Type | Digital Thermometer |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 4.75 in. |
| Max. Temperature (English) | 572°F |
| Vedi altri risultati |