Learn More
Fisherbrand™ Pompetta Dust'It™
Codice prodotto. 11794336 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
5.7 x 12.7 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 3
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
11794336 5.7 x 12.7 cm pezzi 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11794336
Stock Up and Save Up to 60%
Usa il codice promozionale 28009
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
Potente pompetta a bulbo per spazzare via polveri, pelucchi e sporcizia con getti mirati di aria ad alta pressione.
  • La variazione della ”compressione“ consente un’erogazione controllata
  • La valvola di ingresso unidirezionale in alto impedisce l’ingresso di aria/polvere attraverso la punta
  • Il puntale di plastica non conduttiva previene i graffi e consente la pulizia di lenti ottiche, vetrini, circuiti stampati e cuvette
  • Ideale per apparecchiature delicate, difficili da pulire e inaccessibili
  • Ecologica
Specifica
Product Type Pompetta Dust’it
Materiale delle setole None
Bristle Type None
Color-coded No
Forma Aerosol
Tipo di maniglia None
Scent Unscented
Sterilità Non-sterile
Dimensioni (L x P) 5.7 x 12.7 cm
Da utilizzare con (applicazione) Potente pompetta a bulbo per spazzare via polveri, pelucchi e sporcizia con getti mirati di aria ad alta pressione
Volume (sistema imperiale) 2 oz.
Volume (sistema metrico) 56.7 g