Learn More
Fisherbrand™ Termometro per frigoriferi/congelatori/ambienti
Codice prodotto. 12712277 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
Temperatura ambiente: da −10 ° a 50 °C; termometro da frigorifero a congelatore: da −50 °C a 70 °C
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Dimensione della confezione
12712277 Temperatura ambiente: da −10 ° a 50 °C; termometro da frigorifero a congelatore: da −50 °C a 70 °C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12712277
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Con indicazione della temperatura del congelatore/ambiente.
  • Batteria alcalina AA
Specifica
Dimensioni (L x P x A) 63 x 48 x 12 mm
Dimensioni display 26 x 12 mm
Lunghezza (sistema metrico) 8 cm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1000 mm
Materiale Plastic
Tipo di sonda Impermeabile
Product Type Termometro per frigoriferi/congelatori/ambienti
Max. Temperature (English) 158°F
Temperatura max (sistema metrico) 70 °C
Min. Temperature (English) -58°F
Min. Temperature (Metric) −50 °C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Temperatura ambiente: da 14 ° a 122 °F; termometro da frigorifero° a congelatore: da −58 ° a 158 °F
Temperature Range (Metric) Temperatura ambiente: da −10 ° a 50 °C; termometro da frigorifero a congelatore: da −50 °C a 70 °C
Calibrated No
Display Digitale
Larghezza (sistema metrico) 6 cm