Learn More
Fisherbrand™ Termometro per frigoriferi/congelatori/ambienti
Con indicazione della temperatura del congelatore/ambiente.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 12939554
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Batteria alcalina AA
Specifica
Specifica
63 x 48 x 12 mm
1000 mm
Termometro per frigoriferi/congelatori/ambienti
70 °C
−50 °C
Temperatura ambiente: da −10 ° a 50 °C; termometro da frigorifero a congelatore: da −50 °C a 70 °C
26 x 12 mm
Impermeabile
158 °F
−58 °F
Temperatura ambiente: da 14 ° a 122 °F; termometro da frigorifero° a congelatore: da −58 ° a 158 °F