Learn More
OHAUS™ Frontier™ 5306 Mini Centrifuge Accessory, Rotors
Codice prodotto. 15896612 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
4 x 0.2 mL PCR8
8 x 1.5/2 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità unitSize
15896612 8 x 1.5/2 mL Pezzo
15806622 4 x 0.2 mL PCR8 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15896612 Fornitore OHAUS™ N. del fornitore 30129559
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Frontier 5306 Mini Centrifuge
Frontier rotors extend the functionality of Frontier centrifuges by increasing the number of tubes of varied types and sizes that can be used in conjunction with each of the centrifuge models. Easy to clean and operate, the rotors are durably constructed to withstand demanding centrifugation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Rotor, 1.5/2ml x8, FC5306
Materiale Polypropylene
Tipo Rotor
Capacità 8 x 1.5/2 mL
RCF max 38,800 x g
Velocità max 6,000 rpm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Frontier 5306 Mini Centrifuge
Angolo 45°
Include Angle rotor 8 x 1.5/2.0mL
Biocontainment Yes, when used with biocontainment lids