Learn More
Fisherbrand™ Lenti di ingrandimento pieghevoli Hands-Free
Codice prodotto. 11794396 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Ingrandimento:
10x
2.5x
3.5x
3x
5x
7x
Diameter (Englis) Lens:
0.5 in.
0.87 in.
1.25 in.
2 in.
3 in.
3.5 in.
4 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Ingrandimento Diameter (Englis) Lens Dimensione della confezione
11794396 7x 0.87 in. Pezzo
11744396 2.5x 4 in. Pezzo
11754396 2.5x 3.5 in. Pezzo
11764396 3x 3 in. Pezzo
11704406 10x 0.5 in. Pezzo
11784396 5x 1.25 in. Pezzo
11774396 3.5x 2 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11794396
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Batterie con modelli illuminati.
Allow two-handed examination of objects while yielding a sharp, crisp and distinct image
Lenti di ingrandimento pieghevoli Hands-Free Fisher Scientific™, ripiegatura doppia per un ingombro minimo. Per esaminare gli oggetti mantenendo le mani libere, osservando un'immagine ben definita, distinta e netta.
  • Il pannello inferiore è caratterizzato da una griglia di misurazione bianca in pollici e millimetri
  • Tutti i componenti ottici in vetro assicurano una perfetta messa a fuoco senza distorsione
  • Sono disponibili sette dimensioni, incluse tre con potente illuminazione a batteria
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Per controlli di qualità, laboratori, alimenti, elettronica, produzione e università
Diameter (Englis) Lens 0.87 in.
Diameter (Metric) Lens 2.21 cm
Ingrandimento 7x
Materiale Vetro
Product Type Lente di ingrandimento pieghevole Hands-Free™