Learn More
Fisherbrand™ Microscopi tascabili illuminati
Codice prodotto. 11724396 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Potenza di ingrandimento:
30X
Da 60x a 100x
Include:
Batteria AA, custodia per il trasporto in vinile
Fermavetrini a pressione per microscopio, batteria AA
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Potenza di ingrandimento Include unitSize
11724396 Da 60x a 100x Fermavetrini a pressione per microscopio, batteria AA Pezzo
11734396 30X Batteria AA, custodia per il trasporto in vinile Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11724396
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Due batterie AA
A single mechanism generates a smooth and rock-solid focus
Microscopi tascabili con illuminazione Fisher Scientific™, ideali per controllo di qualità, uso su campo, componenti elettronici, analisi dei metalli, analisi clinica e osservazione di impianti. Un meccanismo esclusivo consente di ottenere una messa a fuoco regolare e stabile.
  • Osservazione con ingrandimento elevato e luminosità intensa, colori reali, contrasto elevato e con messa a fuoco definita
  • Involucro in plastica ABS resistente ad agenti chimici e agli urti
  • Dimensioni: (L x P x A) 5.5 x 1.5 x 0.87 poll. (140 x 38 x 22mm)
  • Peso 3 once (85g)
Specifica
Altezza (sistema metrico) 2.2 cm
Include Fermavetrini a pressione per microscopio, batteria AA
Altezza (sistema imperiale) 0.87 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 3.8 cm
Potenza di ingrandimento Da 60x a 100x
Da utilizzare con (applicazione) Controllo di qualità, analisi sul campo, componenti elettronici, analisi dei metalli, analisi cliniche e studi botanici
Lunghezza (sistema imperiale) 5.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 14 cm
Accessori richiesti Una batteria alcalina AA
Peso (sistema imperiale) 3 once
Peso (sistema metrico) 85 g
Dimensioni (L x P x A) 5.5 x 1.5 x 0.87 in. (14 x 3.8 x 2.2 cm)