Learn More
Eppendorf™ Inventory Racks for Isotemp™ Ultralow-Temperature Undercounter Freezers
Codice prodotto. 11349894
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Boxes (2 in.)
Boxes (3 in.)
Boxes (4 in.)
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità unitSize
11349894 Boxes (2 in.) Pezzo
11359894 Boxes (3 in.) Pezzo
11632824 Boxes (4 in.) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11349894 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore K06413003
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Maximize storage space.
  • Freezer inventory rack
  • Holds boxes with an upright height of 2in (50mm)
  • Constructed of non-corrosive aluminum; durable and lightweight for easy transport
  • Maximizes storage space and provides one of the lowest costs per capacity in the industry
  • Each rack can hold 10 boxes
  • Sold individually
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità Boxes (2 in.)
Materiale Alluminio
Da utilizzare con (apparecchiatura) For Isotemp™ Ultralow-Temperature Undercounter Freezers (max. 6 racks)
Quantità 1 Each
Larghezza (sistema imperiale) 5.55 in.
Altezza (sistema imperiale) 11.52 in.
Profondità (sistema imperiale) 12.13 in.
Profondità (sistema metrico) 30.8 cm
Product Type Drawer Rack
Altezza (sistema metrico) 29.25 cm
Matrice 10 boxes/rack (5 x 2)
Larghezza (sistema metrico) 14.1 cm