Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ 4100 H6A Open Heated Acrylic Bath Circulators
Codice prodotto. 11306671 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tensione:
230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tensione unitSize
11306671 230 V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11306671
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1455.00€
    1390.00€ / pezzi 1
    Risparmia 65.00€
    4% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Acrylic open heated baths are fitted with bridge plates for placement of the control head
Valuable for customers who need to observe the application behaviour within the bath
  • Heating capacity up to 1000 watts
  • With 6-liter bath
  • Easy sample viewing during operation
Temperature Range: Ambient to +80°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 185.9 to 236.6 oz.
Capacità (sistema metrico) 5.5 to 7.0 L
Portata 17 L/min.
Tipo di pompa Force
Gamma di temperatura 10°C to 80°C
Tipo Isotemp™ Open Heated Acrylic Bath Circulator
Capacità di riscaldamento 1.2
Pressione max 310 mbar
Stabilità termica ±0.5°C
Dimensioni (L x P x A) 16 x 7.4 x 13.3 in. (40.6 x 18.7 x 33.7 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 16 in.
Lunghezza (sistema metrico) 40.6 cm
Larghezza (sistema imperiale) 7.4 in.
Larghezza (sistema metrico) 18.7 cm
Altezza (sistema imperiale) 13.3 in.
Altezza (sistema metrico) 33.7 cm
Peso (sistema imperiale) 13 lb.
Peso (sistema metrico) 5.8 kg
Electrical Requirements 230 V 50 Hz
Tensione 230 V
Frequenza 50 Hz