Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ -86°C Ultra-Low Temperature Chest Freezers, 12.7 cu. ft.
Codice prodotto. 12696025 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Requisiti elettrici:
230 V 50 Hz
Amperaggio:
12 A
Frequenza:
50 Hz
Tensione:
230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Requisiti elettrici Amperaggio Frequenza Tensione Dimensione della confezione
12696025 230 V 50 Hz 12 A 50 Hz 230 V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12696025
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Improved compressor technology and user-friendly control panels
These Isotemp chest freezers feature improved compressor technology, user-friendly control panels and standard RS-232 and 4-20mA outputs. The two-stage refrigeration system has a compressor which allows for quiet and reliable performance. The control panel allows for user-defined alarms and setpoints and feature audible and visual alarms.
  • Standard RS232 and 4-20mA outputs allow for easy connection of independent monitoring devices
  • State-of-the-art control with intuitive settings controls temperature, alarm setpoints, audible/visual alarm and 12-character message system
  • Optional CO2 and LN2 safety back-up systems provide additional product protection in the event of a power or mechanical failure
Long-term storage of biological and chemical samples.
Warranty
  • US and Canada: Two years parts and labor
  • Outside North America: 16 months, parts; additional 44 months compressor parts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo CO2, LN2
Capacità (sistema imperiale) 12.7 cu. ft.
Capacità (sistema metrico) 359.6 L
Gamma di temperatura -58°F to -122.8°F
Finitura esterna Stainless Steel
Stile Chest
Tipo di controllo Microprocessor
Da utilizzare con (apparecchiatura) Long term storage of biological and chemical sample
Porte RS232, 4 to 20mA
Warranty 2 Years
Sbrinamento Manual
Dimensioni interne (L x P x A) 18.5 x 42.5 x 28 in. (47 x 108 x 71.1 cm)
Dimensioni esterne (L x P x A) 33.4 x 72 x 40.5 in. (84.8 x 182.9 x 102.9 cm)
Profondità (sistema imperiale) esterno 33.4 in.
Depth (English) Interior 18.5 in.
Profondità (sistema metrico) esterno 84.8 cm
Depth (Metric) Interior 47 cm
Altezza (sistema imperiale) esterno 40.5 in.
Altezza (sistema imperiale) interno 28 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 102.9 cm
Altezza (sistema metrico) interno 71.1 cm
Lunghezza (sistema imperiale) esterno 33.4 in.
Lunghezza (sistema metrico) parte esterna 84.8 cm
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 72 in.
Larghezza (sistema imperiale) interno 42.5 in.
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 182.9 cm
Larghezza (sistema metrico) interno 108 cm
Amperaggio 12 A
Tensione 230 V
Requisiti elettrici 230 V 50 Hz
Frequenza 50 Hz
Refrigerante CFC-free
Peso (sistema imperiale) 716 lb.
Peso (sistema metrico) 325 kg