Learn More
Fisherbrand™ TM°
Codice prodotto. 15393528 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di spina:
UK/EU/CN
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di spina Dimensione della confezione
15393528 UK/EU/CN Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15393528
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    867.00€
    800.00€ / pezzi 1
    Risparmia 67.00€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Stirring Range: EU, UK
Prestazioni attendibili, sicurezza affidabile e controllo di precisione. Disponibilità di controlli e impostazioni ottimizzati per applicazioni che richiedano una precisione avanzata.
Design intuitivo
  • Piastra superiore in ceramica o in alluminio
  • La posizione rialzata del display protegge i componenti elettronici da infiltrazioni
  • Possibilità di salvare le impostazioni di temperatura
  • Schermatura di protezione antischizzo opzionale
Certifications
cCSAus (100-120V models), CE (230V models)
Compliance
Conformità RoHS
Warranty
Tre anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale piastra superiore Ceramica
Tensione 230 V
Descrizione Agitatore con piastre riscaldanti
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz
Lunghezza (sistema imperiale) 8.2 in.
Size 7.25 x 7.25 in.
Altezza (sistema metrico) 9.7 cm
Temperatura (sistema metrico) °
Altezza (sistema imperiale) 3.8 in.
Frequenza 50/60 Hz
Larghezza (sistema metrico) 33 cm
Lunghezza (sistema metrico) 20.8 cm
Larghezza (sistema imperiale) 13 in.
Tipo Agitatore
Forma Pozzetti quadrati
Tipo di spina UK/EU/CN
Dimensioni contenitore max 4 L
Stirring Range 50 to 1500 rpm
Warranty 3 Years
Dimensioni (L x P x A) 7.25 in. x 7.25 in.
Certificazione/Conformità RoHS, cCSAus (100 to 120 V Model), CE (230 V Model)