Descrizione
Use this transparent bath circulator fluid with Thermo Scientific™ VersaCool™ Refrigerated Circulating Baths and Recirculating Chillers in a variety of temperature ranges.
- Liquido per bagno a base di olio di silicone Sil 180
- Intervallo di temperatura compreso tra -40 °C e +200 °C
- Contenitore da 5 l
Specifica
Specifica
| Colore | Trasparente |
| Descrizione | Calore specifico - 0,36 Cal/g °C a 20 °C, Densità - 0,93 g/cm3 a 20 °C |
| Capacità (sistema metrico) | 5 l |
| Gamma di temperatura | Da -40 °C a +200 °C |
| Tipo | Olio di silicone |
| Modello | Sil 180 |
| Quantità | 5 l |
| Viscosità | Dynamic - 11 CP a 20 °C, Kinematic - 11,8 cSt a 20 °C |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- SIL180
- Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in secondo ogni regolamento locale, regionale, nazionale e internazionale.