Learn More
Thermo Scientific™ Liquidi per bagno a circolazione
Codice prodotto. 11621091 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
10 L
Gamma di temperatura:
-40°C to +200°C
-75°C to +75°C
80°C to 300°C
Da -40 °C a +200 °C
Dimensione della confezione:
10L
5L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Gamma di temperatura Dimensione della confezione
11621091 10 L -40°C to +200°C 10L
11691081 5 L -75°C to +75°C 5L
11601091 10 L -75°C to +75°C 10L
10751033 5 L 80°C to 300°C 5L
11641091 10 L 80°C to 300°C 10L
11611091 5 L Da -40 °C a +200 °C 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11621091 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 9990204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    610.00€
    550.00€ / 10L
    Risparmia 60.00€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Use this transparent bath circulator fluid with our refrigerated circulating baths and chillers.
Use this transparent bath circulator fluid with Thermo Scientific™ VersaCool™ Refrigerated Circulating Baths and Recirculating Chillers in a variety of temperature ranges.
  • Sil 180 Silicone oil bath liquid
  • Temperature range -40° to +200°C
  • 10L container
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Trasparente
Descrizione Specific heat - 0.36 Cal/g °C at 20 °C, Density - 0.93 g/cm3 at 20 °C
Capacità (sistema metrico) 10 L
Gamma di temperatura -40°C to +200°C
Tipo Liquido per bagno termostatico a base di olio di silicone
Modello Sil 180
Quantità 10 l
Viscosità Dynamic - 11 cP at 20 °C, Kinematic - 11.8 cSt at 20 °C
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • SIL180
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in secondo ogni regolamento locale, regionale, nazionale e internazionale.