Learn More
Thermo Scientific™ Liquidi per bagno a circolazione
Codice prodotto. 11691081 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
10 L
Gamma di temperatura:
-40°C to +200°C
-75°C to +75°C
80°C to 300°C
Da -40 °C a +200 °C
Dimensione della confezione:
10L
5L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Gamma di temperatura Dimensione della confezione
11691081 5 L -75°C to +75°C 5L
11601091 10 L -75°C to +75°C 10L
10751033 5 L 80°C to 300°C 5L
11621091 10 L -40°C to +200°C 10L
11641091 10 L 80°C to 300°C 10L
11611091 5 L Da -40 °C a +200 °C 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11691081 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 9990201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    605.00€
    545.00€ / 5L
    Risparmia 60.00€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Use this transparent bath circulator fluid with our refrigerated circulating baths and chillers.
Use this transparent bath circulator fluid with Thermo Scientific™ VersaCool™ Refrigerated Circulating Baths and Recirculating Chillers in a variety of temperature ranges.
  • Sil 180 Silicone oil bath liquid
  • Temperature range -40° to +200°C
  • 5L container
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Trasparente
Descrizione Specific heat: - 0.4 Cal/g °C at 20 °C, Density - 0.89 g/cm3 at 20 °C
Capacità (sistema metrico) 5 L
Gamma di temperatura -75°C to +75°C
Tipo Silicone Oil
Modello Sil 100
Quantità 5 L
Viscosità Dynamic - 3 cP at 20 °C, Kinematic - 3.37 cSt at 20 °C