Learn More
Fisherbrand™ Bagni a secco con controllo digitale/blocchi riscaldanti Isotemp™
Product Code. 15387928 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
No. of Places:
1 blocco
2 Blocks
4 Blocks
Tipo di spina:
CN, EU, UK
CN, UE UK
Unit Size:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. No. of Places Tipo di spina Unit Size
15387928 1 blocco CN, EU, UK Pezzo
15397928 2 Blocks CN, EU, UK Pezzo
15317938 4 Blocks CN, UE UK Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15387928
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    509.00€
    417.00€ / pezzi 1
    Risparmia 92.00€
    18% Sconto
View all promotions
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Requires
L'unità deve essere ordinata con i blocchi
Aumenta la versatilità del laboratorio
I bagni a secco digitali/riscaldatori a blocchi Fisherbrand™ Isotemp aumentano la versatilità del laboratorio grazie a una vasta gamma di configurazioni con blocchi modulari intercambiabili per varie esigenze applicative. Per varie applicazioni, da quelle di base a quelle più avanzate, con una temperatura massima di 130 °C, un timer e disponibilità di formati a 1, 2 e 4 blocchi.
  • Controlli digitali e visualizzazione di ora e temperatura
  • Sonda interna avanzata di rilevamento della temperatura per un controllo e una precisione termica di livello eccezionale
  • Preciso controllo della temperatura con il circuito PID
  • La calibrazione della temperatura consente di portare la temperatura al valore desiderato
  • Il timer consente all'operatore di monitorare con precisione il tempo di riscaldamento
  • L'ampia gamma di blocchi riscaldanti intercambiabili in lega di alluminio garantisce versatilità e agevola le operazioni di pulizia e disinfezione
  • Robusta struttura del corpo in acciaio con rivestimento in polvere epossidica
  • Il dispositivo integrato di protezione dalla sovratemperatura garantisce la sicurezza del campione e dell'operatore
  • Regolazione degli scostamenti di temperatura
Applicazioni:
Preparazione dei campioni, conservazione dell'enzima, reazioni enzima-substrato, amplificazione del DNA, degenerazione del gel per elettroforesi e coagulazione del siero
Warranty
Garanzia limitata standard di 2 anni Thermo Fisher Scientific. Per maggiori dettagli consultare il rappresentante di zona.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificazione/Conformità CE, cULus, RoHS
Tipo di unità di controllo PID
Materiale Powder-coated Steel
No. of Places 1 blocco
Tipo di spina CN, EU, UK
Umidità relativa ≤ 80%
Temperature Range (Metric) Temperatura ambiente da + 5° a 130 ° C (temperatura ambiente a 25 ° C)
Tipo Bagno secco/blocco
Fusibile 250 V 2,5 A
Heat Up Time ≤ 20 min. da 30° a 130 °C
Include Bagno a secco, spine CN, UE e UK, dispositivo di sollevamento del blocco
Precisione termica ≤ ± 0,5 °C
Uniformità termica ≤ ± 1 °C
Temporizzatore Da 0 a 99:59 min o in continuo
Warranty 2 anni, sostituzione
Dimensioni (L x P x A) 11.3 x 7.9 x 3.9 in (288 x 200 x 100 mm)
Lunghezza (sistema imperiale) 11.3 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 288 mm
Larghezza (sistema imperiale) 7,9in.
Larghezza (sistema metrico) 200 mm
Altezza (sistema imperiale) 3,9in.
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Peso (sistema imperiale) 6.39 libbre
Peso (sistema metrico) 2.9 kg
Requisiti elettrici 200/240 V, 50/60 Hz (CN, UE, UK)
Tensione Da 200 a 240 V
Frequenza 50/60