Learn More
Fisherbrand™ Cover for Precision™ Water Baths, 4 holes, for 10L Water Bath
Codice prodotto. 15355897 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15355897 10 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15355897 Fornitore Fisherbrand™ N. del fornitore 1546230Q
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    765.00€
    692.00€ / pezzi 1
    Risparmia 73.00€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 20-01-2027
These Fisherbrand™ Covers are for use with Precision Dubnoff and Shallow-Form Shaking Water Baths.
Gassing Hoods
  • Permit control over the atmosphere surrounding the sample
  • Improve temperature uniformity and reduce energy consumption
  • Polished stainless steel with plastic gas fitting
  • Each bath will accommodate 1 large hood or 2 small hoods
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Concentric Ring Cover 4 Holes
Capacità (sistema metrico) 10 L
Da utilizzare con (apparecchiatura) Precision 10L General Purpose Water Baths
Materiale Stainless Steel
N. di posizioni 4
Warranty 1 Year