Learn More
Fisherbrand™ Concentric Ring Cover for Precision™ Water Baths, 6 Holes, for 20L and 28L Water Bath
Codice prodotto. 15365897 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20, 28 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15365897 20, 28 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15365897 Fornitore Fisherbrand™ N. del fornitore 1546231Q
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    980.00€
    885.00€ / pezzi 1
    Risparmia 95.00€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 14-04-2027
These Fisherbrand™ Covers are for use with Precision Dubnoff and Shallow-Form Shaking Water Baths.
Gassing Hoods
  • Permit control over the atmosphere surrounding the sample
  • Improve temperature uniformity and reduce energy consumption
  • Polished stainless steel with plastic gas fitting
  • Each bath will accommodate 1 large hood or 2 small hoods
Warranty
1 Year
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Concentric Ring Cover 6 Holes
Capacità (sistema metrico) 20, 28 L
Da utilizzare con (apparecchiatura) Precision 20L and 28L General Purpose Water Baths
Materiale Stainless Steel
N. di posizioni 6
Warranty 1 Year