Learn More
Fisherbrand™ Circolatori a immersione riscaldati Isotemp™: Modello 5150C
Codice prodotto. 11386671 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tensione:
230 V
Frequenza:
50 Hz
Tipo:
Circolatore a immersione Isotemp™
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tensione Frequenza Tipo Dimensione della confezione
11386671 230 V 50 Hz Circolatore a immersione Isotemp™ Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11386671
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1260.00€
    1169.00€ / pezzi 1
    Risparmia 91.00€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-02-2027
Includes
External circulation plumbing fittings
Convenient, simple way to convert open baths to constant temperature baths.
Precision, features and performance enables optimization of configurations to meet various application needs.
Each unit features:
  • Two pump speeds: 50% and 100%
  • Adjustable PID control
  • Large, easy-to-read, five-line LCD display
  • Three languages: English, German, French
  • Over temperature/low level cutouts with audible and visual alarms
  • High quality industrial motor for excellent pump performance and long life
Temperature Range: Ambient to +200°C
5150 Controller
for greater performance
  • Ambient to +150°C
  • 1 kW heater
  • Powerful force pump
  • Five programmable set points: +20°C, +37°C, +50°C, +70°C and +100°C
  • Temperature display in °C, °F or °K with resolution of 0.1 or 0.01
  • Available with a clamp or a bridge
  • Compatible fluids: DI water up to 3 mOhm; 50/50 EG/Water; 50/50 PG/Water; Sil 100; Sil 180; and Sil 300
Certifications
UL/CSA (compliance pending), CE certified, RoHS/WEEE
Compliance
Safety Class III, FL-DIN 12876
Warranty
Two-year
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità CE, Classe di sicurezza II
Tipo di pompa Forza centrifuga
Gamma di temperatura Ambiente 10 - 150 °C
Tipo Circolatore a immersione Isotemp™
Capacità di riscaldamento 1.2 kW
Pressione max 310 mbar
Modello 5150C
Capacità della pompa 17
Stabilità termica ±0.05 °C
Larghezza (sistema imperiale) 4.40 in.
Larghezza (sistema metrico) 11.18 cm
Altezza (sistema imperiale) 12.6 in.
Altezza (sistema metrico) 32 cm
Profondità (sistema imperiale) 8.09 in.
Profondità (sistema metrico) 20.57 cm
Peso (sistema imperiale) 8.2 lb.
Peso (sistema metrico) 4.1 kg
Electrical Requirements 230 V/50 Hz
Tensione 230 V
Frequenza 50 Hz