Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Hotplate, Ambient to 540°C, Ceramic
Codice prodotto. 15343508 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale piastra superiore:
Ceramica
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale piastra superiore Dimensione della confezione
15343508 Ceramica Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15343508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    289.00€
    202.03€ / pezzi 1
    Risparmia 86.97€
    30% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Shape: Square, Size: 4.25 x 4.25 in., Plug Type: EU and UK
Straordinaria sicurezza e ottime prestazioni in termini di temperatura per i protocolli di routine. Disponibili in tre formati per garantire la flessibilità, dalle sostanze chimiche in microscala alle operazioni di produzione.
Advanced technology:
  • Strong magnetic coupling
  • Temperature adjustable in 1 degree increments
  • HOT TOP warning system designed to protect from accidental burns with prominent display when heating surface is above 50°C (122°F)
  • Automatic over-temperature protection
Flexible, robust design:
  • Top plate choices in ceramic or aluminum
  • Raised display design protects electronics from spills
  • Optional temperature probe and splash guard protection shield
  • Variable sizes for different sample volumes
  • EU and UK plug
Certifications
cCSAus (100-120 V models), CE (230 V models)
Compliance
Conformità RoHS
Warranty
Tre anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Piastra riscaldante
Materiale piastra superiore Ceramica
Size 4.25 x 4.25 in.
Temperatura (sistema metrico) Da temperatura ambiente a 540 °C
Altezza (sistema imperiale) 3.6 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 10 in.
Larghezza (sistema imperiale) 5 in.
Altezza (sistema metrico) 9.1 cm
Lunghezza (sistema metrico) 25.4 cm
Larghezza (sistema metrico) 12.7 cm
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz
Frequenza 50/60 Hz
Tipo di spina UK/EU/CN
Forma Square
Tensione 230 V
Tipo Piastra riscaldante