Learn More
Fisherbrand™ Piastra riscaldante Isotemp™, da temperatura ambiente a 540 °C, ceramica
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiDescrizione
Straordinaria sicurezza e ottime prestazioni in termini di temperatura per i protocolli di routine. Disponibili in tre formati per garantire la flessibilità, dalle sostanze chimiche in microscala alle operazioni di produzione.
Tecnologia avanzata
- Forte accoppiamento magnetico
- Temperatura regolabile con incrementi di 1 grado
- Sistema di avvertimento HOT TOP ideato per la protezione da ustioni accidentali con segnalazione evidente sul display quando la temperatura della superficie riscaldante supera i 50 °C (°F)
- Protezione automatica da sovratemperatura
Design robusto e flessibile
- Piastra superiore in ceramica o in alluminio
- Il design rialzato del display protegge i componenti elettronici dagli spruzzi
- Sonda termica opzionale e schermatura di protezione dagli spruzzi
- Vari formati per i diversi volumi di campioni.
Certifications
cCSAus (modelli da 100-120 V), CE (modelli da 230 V)
Compliance
Conformità RoHS
Warranty
Tre anni
Specifica
Specifica
| Descrizione | Piastra riscaldante |
| Materiale piastra superiore | Ceramica |
| Size | 7,25in. x 7,25in. |
| Temperatura (sistema metrico) | Da temperatura ambiente a 540 °C |
| Altezza (sistema imperiale) | 3,8in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 14in. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 8,2in. |
| Altezza (sistema metrico) | 9,7 cm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 36 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 20,8 cm |
| Vedi altri risultati |