Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Hot Plate, Ambient to 300°C, Aluminum
Codice prodotto. 15373518 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
13 x 8.2 x 3.8 in. (33 x 20.8 x 9.7 cm)
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
15373518 13 x 8.2 x 3.8 in. (33 x 20.8 x 9.7 cm) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15373518
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Shape: Square; Size: 7.25 x 7.25 in.; Plug Type: EU-Style
Straordinaria sicurezza e ottime prestazioni in termini di temperatura per i protocolli di routine. Disponibili in tre formati per garantire la flessibilità, dalle sostanze chimiche in microscala alle operazioni di produzione.
Advanced technology
  • Strong magnetic coupling
  • Temperature adjustable in 1 degree increments
  • HOT TOP warning system designed to protect from accidental burns with prominent display when heating surface is above 50°C (122°F)
  • Automatic over-temperature protection
Flexible, robust design
  • Top plate choices in ceramic or aluminum
  • Raised display design protects electronics from spills
  • Optional temperature probe and splash guard protection shield
  • Variable sizes for different sample volumes
Certifications
cCSAus (100-120V models), CE (230V models)
Compliance
Conformità RoHS
Warranty
Tre anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Piastra riscaldante
Materiale piastra superiore Aluminum
Size 7.25 x 7.25 in.
Temperatura (sistema metrico) Ambient to 300°C
Altezza (sistema imperiale) 3.8 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 13 in.
Larghezza (sistema imperiale) 8,2in.
Altezza (sistema metrico) 9.7 cm
Lunghezza (sistema metrico) 33 cm
Larghezza (sistema metrico) 20.8 cm
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz
Frequenza 50/60 Hz
Tipo di spina EU
Forma Square
Tensione 230 V
Tipo Piastra riscaldante
Certificazione/Conformità CE, ROHS Compliant
Warranty 3 Years
Dimensioni (L x P x A) 13 x 8.2 x 3.8 in. (33 x 20.8 x 9.7 cm)