Learn More
Fisherbrand™ Agitatore con piastra riscaldante Isotemp™
Controllo preciso dell'agitazione, straordinaria sicurezza e ottime prestazioni in termini di temperatura per i trattamenti di routine.
314.00€ - 426.00€
Specifica
Descrizione Agitatore con piastra riscaldante
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Materiale piastra superiore Tipo di spina Temperatura max (sistema metrico) Superficie (sistema metrico) di riscaldamento Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Materiale piastra superiore Tipo di spina Temperatura max (sistema metrico) Superficie (sistema metrico) di riscaldamento Prezzo Quantità e disponibilità  
15393508 Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Fisherbrand™
Ceramica UE 540 °C 10.8 x 10.8 cm 314.00€
Pezzo Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In Stock 15
Aggiungi al carrello
15323528 Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Fisherbrand™
Alluminio UE 300 °C 18.4 x 18.4 cm 399.00€
Pezzo Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata
25-02-2020
Aggiungi al carrello
15353538 Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Fisherbrand™
Ceramica UE 400 °C 26.0 x 26.0 cm 426.00€
Pezzo Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata
13-02-2020
Aggiungi al carrello
15353518 Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Fisherbrand™
Ceramica UE 540 °C 18.4 x 18.4 cm 352.00€
Pezzo Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In Stock 20
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Tecnologia avanzata
  • Agitazione a bassa velocità, controllo uniforme della velocità e forte accoppiamento magnetico
  • Temperatura regolabile in incrementi di 1 grado
  • Sistema di avvertimento di piastra calda per proteggere da ustioni accidentali con una importante segnalazione visiva quando la temperatura della superficie riscaldante supera i 50°C (122°F)
  • Protezione automatica da sovratemperatura
Design robusto e flessibile
  • Piastra superiore in ceramica o in alluminio
  • Il design rialzato del display protegge i componenti elettronici dagli spruzzi
  • Sonda termica opzionale e schermatura di protezione dagli spruzzi
  • Vari formati per i diversi volumi di campioni.
  • Include un'ancoretta di agitazione
Certifications
cCSAus (modelli da 100-120 V), CE (modelli da 230 V)
Compliance
Conformità RoHS
Warranty
Tre anni
Specifica
Specifica
Agitatore con piastra riscaldante