Learn More
Fisherbrand™ Bagni a circolazione riscaldati/refrigerati Isotemp™: 5.4-6.5l, 230V/50Hz
Codice prodotto. 11336651 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
Isotemp 4100 R20
Isotemp 4100 R20F
Isotemp 6200 R20
Tipo:
Short Form
Tall Form
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Tipo unitSize
11336651 Isotemp 6200 R20 Short Form Pezzo
11366641 Isotemp 4100 R20 Tall Form Pezzo
11376641 Isotemp 4100 R20F Short Form Pezzo
11326651 Isotemp 6200 R20 Tall Form Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11336651
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3515.00€
    3390.00€ / pezzi 1
    Risparmia 125.00€
    3% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
  • Tubature di circolazione esterna con raccordi da 8 e 12 mm
  • Morsetti di alimentazione e di ritorno
  • Coperture dell'area di lavoro
Per applicazioni industriali e di laboratorio.
Low-profile model enables easy bath access when lab counter height presents a challenge. Seamless stainless-steel tanks guarantee durability and easy cleaning. Robust refrigeration system ensures that samples and applications can be cooled quickly. Fine-tuned refrigeration metering allows for excellent temperature stability at all times.
  • All bath drains are located on the front of the unit with an integrated valve
Green Tip: For less demanding applications, power consumption can be lowered by utilizing the energy savings mode
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità di raffreddamento 250 W
Tipo di pompa Force and Suction
Gamma di temperatura -20°C to +100°C
Tipo Short Form
Pressione max 21 L/min.; 750 mbar
Modello Isotemp 6200 R20
Stabilità termica ±0.025°C
Tensione 230 V
Frequenza 50 Hz