Learn More
Fisherbrand™ Bagni a circolazione riscaldati/refrigerati Isotemp™: 5.4-6.5l, 230V/50Hz
Codice prodotto. 11366641 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
Isotemp 4100 R20
Isotemp 4100 R20F
Isotemp 6200 R20
Tipo:
Short Form
Tall Form
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Tipo unitSize
11366641 Isotemp 4100 R20 Tall Form Pezzo
11376641 Isotemp 4100 R20F Short Form Pezzo
11326651 Isotemp 6200 R20 Tall Form Pezzo
11336651 Isotemp 6200 R20 Short Form Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 11366641
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Includes
  • Tubature di circolazione esterna con raccordi da 8 e 12 mm
  • Morsetti di alimentazione e di ritorno
  • Coperture dell'area di lavoro
Per applicazioni industriali e di laboratorio.
Il modello a profilo ribassato consente un facile accesso al bagno nei casi in cui l'altezza del banco del laboratorio possa rappresentare un problema. I serbatoi senza giunzioni in acciaio inox garantiscono durata e pulizia facilitata. Il robusto sistema di refrigerazione consente di raffreddare rapidamente campioni e applicazioni. Il controllo ottimizzato della refrigerazione garantisce un'eccellente stabilità della temperatura in ogni momento.
  • Tutti gli scarichi dei bagni si trovano sulla parte anteriore dell'unità con una valvola integrata
Suggerimento ecologico: durante le applicazioni meno complesse, è possibile ridurre il consumo di energia attivando la modalità di risparmio energetico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità di raffreddamento 250 w
Tipo di pompa Forza
Gamma di temperatura Da -20 ° a +100 °C
Tipo Tall Form
Capacità di riscaldamento 1.2 kW
Pressione max 17 l/min; 310 mbar
Modello Isotemp 4100 R20
Stabilità termica ±0.05 °C
Peso (sistema imperiale) 58.0 libbre
Peso (sistema metrico) 26.3 kg
Tensione 230 V
Frequenza 50 Hz