Learn More
Fisherbrand™ Agitatore con piastra riscaldante Isotemp™ RT Advanced, 350°C, Alluminio
Codice prodotto. 15326607 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di spina:
Set di cavi con varie spine
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di spina Dimensione della confezione
15326607 Set di cavi con varie spine Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15326607
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    949.00€
    906.00€ / pezzi 1
    Risparmia 43.00€
    4% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Precisione del controllo nel rispetto del budget
L'agitatore con piastra riscaldante RT sottile e a basso profilo offre controllo digitale della temperatura e controllo della velocità con risoluzione della temperatura di 0.1°C e intervallo di velocità di agitazione da 30 a 2000 giri/min. Possibilità di scegliere la velocità di riscaldamento e di sfruttare un eccellente trasferimento di calore grazie alla struttura integrata del riscaldatore e una piastra superiore in lega di alluminio con rivestimento in ceramica che fornisce inoltre un'eccellente uniformità e resistenza alla corrosione, consentendo al tempo stesso il monitoraggio ottimale dei cambiamenti di colore nei campioni o terreni durante il funzionamento.
Controllo affidabile per la massima precisione
  • Controllo PID microprocessore con feedback
  • Display digitale a LED della temperatura e giri/min (risoluzione 0.1C per la temperatura)
  • Visualizzazione della temperatura corrente e della temperatura impostata o della velocità di agitazione contemporaneamente
  • Intervallo velocità di agitazione: da 30 a 2000 giri/min
  • In caso di cambiamento di viscosità, la funzione di feedback mantiene la velocità normale
  • Intervallo temperatura: max. 350°C (662°F)
  • La velocità di riscaldamento può essere impostata da 0 a 100% con intervalli dell'1%
Le comode funzionalità offrono un'ottima flessibilità
  • Impostare il timer per l'avvio immediato, per il conto alla rovescia o per l'avvio quando la piastra superiore raggiunge il punto di impostazione desiderato
  • Impostazione del limite di temperatura configurabile dall'utente
  • Blocco della tastiera per una maggiore sicurezza
    • Quando collegata l'unità passa automaticamente alla modalità sensore esterno
    • Consente il controllo della temperatura del campione durante l'uso
    • Fornisce il rilevamento in tempo reale della temperatura del terreno o del campione sul display digitale
  • Due fori filettati per le aste di supporto per vari tipi di dispositivi, come sensori di temperatura, termometri, vetreria di laboratorio e altro ancora (aste di supporto e clip vendute separatamente)
    • Sonda di temperatura inclusa
Funzioni di sicurezza per la massima tranquillità
  • Indicatore di avviso di piastra calda si accende quando la piastra viene spenta ma resta ancora collegata fino a quando la piastra raggiunge la temperatura ambiente
  • Il meccanismo di avvio lento impedisce gli schizzi all'avvio
  • Spegnimento automatico in caso di sovratemperatura
  • Cavo di alimentazione rimovibile
  • Protezione trasparente opzionale per proteggere l'utente da schizzi
Struttura/capacità
  • Capacità di agitazione: 20 l (H2O)
  • Dimensioni piastra superiore: 140 mm (5.5 in) di diametro
  • Materiale piastra superiore: alluminio rivestito in ceramica
  • Dimensioni di ingombro (Lun x Lar x A): 290 x 161 x 100 mm (11.42 x 6.34 x 3.94 in)
  • Materiale corpo: alluminio
  • Display: digitale a LED (risoluzione 0.1C)
  • Potenza riscaldamento: 600 W
  • Carico max: 25 kg (55.1 libbre)
  • Specifiche elettriche 120 V, 60 Hz / 230 V, 50/60 Hz
Accessori opzionali
  • Bagno riscaldato (N. cat. 11-676-269)
  • Schermo di sicurezza trasparente (N. cat. 11-676-270)
  • Asta di supporto (N. cat. 11-676-271)
  • C-5, supporto di serraggio (N. cat. 11-676-276)
  • 3 clip a forcelle (N. cat. 11-676-277)
  • Sonda di temperatura classe A (PT100, 400°C) (N. cat. 11-676-278)
Certifications
CE, cCSAus
Warranty
Due anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale piastra superiore Alluminio rivestito in ceramica
Tensione 230 V
Include Set di cavi con varie spine
Materiale corpo Alluminio
Tipo di unità di controllo Controllo retroattivo con PID / scala
Lunghezza (sistema imperiale) 11.42 in
Size 140 mm
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Temperatura (sistema metrico) Da 50° a 350°C
Temperatura (sistema imperiale) Da 122° a 662°F
Temperatura ambiente Da 50°C a 350°C (da 122°F a 662°F)
Altezza (sistema imperiale) 3.94 in
Frequenza 50/60 Hz
Larghezza (sistema metrico) 161 mm
Lunghezza (sistema metrico) 290 mm
Larghezza (sistema imperiale) 6.34 in
Wattage 600 W
Tipo Stirring Hotplate
Forma Round
Carico campione max 25 kg
Tipo di spina Set di cavi con varie spine
Dimensioni contenitore max 20 l
Stirring Range Da 30 a 2000 giri/min