Learn More
Fisherbrand™ Piastra riscaldante digitale Isotemp™ RT
Codice prodotto. 15306607 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale piastra superiore:
Alluminio rivestito in ceramica
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale piastra superiore Dimensione della confezione
15306607 Alluminio rivestito in ceramica Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15306607
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    366.00€
    250.12€ / pezzi 1
    Risparmia 115.88€
    31% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Sicurezza e precisione in un design elegante e dal profilo ribassato
Maggiore confidenza nel livello di sicurezza e precisione grazie alla piastra riscaldante digitale RT dal design sottile e a basso profilo, che offre controllo digitale preciso con risoluzione di 0.1°C e una temperatura massima di 350°C. Tempi rapidi di riscaldamento e un'eccellente velocità di trasferimento termico, grazie alla perfetta integrazione della struttura del riscaldatore e alla piastra superiore in lega con rivestimento in ceramica — assicura uniformità di temperatura e resistenza alla corrosione permettendo allo stesso tempo il monitoraggio ottimale dei cambiamenti di colore nei campioni o nei terreni durante il funzionamento.
Controllo affidabile per la massima precisione
  • Controllo PID microprocessore
  • Display digitale a LED (risoluzione 0.1°C)
  • Visualizzazione della temperatura corrente e della temperatura impostata contemporaneamente
  • Intervallo temperatura: max. 350°C (662°F)
  • La velocità di riscaldamento può essere impostata da 0 a 100% con intervalli dell'1%
I comodi controlli offrono un'ottima flessibilità
  • Possibilità di visualizzare la temperatura in gradi centigradi (°C) o Fahrenheit (°F)
  • Impostare il timer per l'avvio immediato, per il conto alla rovescia o per l'avvio quando la piastra superiore raggiunge il punto di impostazione desiderato
  • Blocco della tastiera per una maggiore sicurezza
  • Due fori filettati per le aste di supporto per vari tipi di dispositivi, come sensori di temperatura, termometri, vetreria di laboratorio e altro ancora
Funzioni di sicurezza per la massima tranquillità
  • Indicatore di avviso di piastra calda che resta acceso quando la piastra viene spenta ma resta ancora collegata fino a quando la piastra raggiunge la temperatura ambiente
  • Spegnimento automatico in caso di sovratemperatura
  • Cavo di alimentazione rimovibile
  • Protezione trasparente opzionale per proteggere l'utente da schizzi
Struttura/capacità
  • Dimensioni piastra superiore: 140 mm (5.5 in) di diametro
  • Materiale piastra superiore: alluminio rivestito in ceramica
  • Display: digitale a LED (risoluzione 0.1C)
  • Carico max: 25 kg (55.1 libbre)
Accessori opzionali
  • Bagno riscaldato (N. cat. 11-676-269)
  • Schermo di sicurezza trasparente (N. cat. 11-676-270)
  • Asta di supporto (N. cat. 11-676-271)
  • C-5, supporto di serraggio (N. cat. 11-676-276)
  • 3 clip a forcelle (N. cat. 11-676-277)
Certifications
CE, cCSAus
Warranty
Due anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale corpo Alluminio pressofuso
Materiale piastra superiore Alluminio rivestito in ceramica
Temperatura (sistema imperiale) Da 122° a 662 °F
Tipo di unità di controllo Controllo retroattivo con PID
Size Diam. 5.5 in.
Temperatura (sistema metrico) Da 50 °C a 350 °C
Altezza (sistema imperiale) 3.94 in
Lunghezza (sistema imperiale) 11.42 pollici
Larghezza (sistema imperiale) 6.34 pollici
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Lunghezza (sistema metrico) 290 mm
Larghezza (sistema metrico) 161 mm
Wattage 600 W
Frequenza 50/60 Hz
Tipo di spina Set di cavi con varie spine
Carico campione max 25 kg
Forma Round
Tensione 230 V
Tipo Piastra riscaldante