Learn More
Fisherbrand™ Agitatore con piastra riscaldante Isotemp RT Basic
Codice prodotto. 15316607 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di spina:
Various Styles
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di spina Dimensione della confezione
15316607 Various Styles Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15316607
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    755.00€
    528.36€ / pezzi 1
    Risparmia 226.64€
    30% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Velocità di agitazione costante e sicurezza affidabili.
Pompe peristaltiche - fornite come sistemi di pompaggio completi - ideali dove lo spazio è limitato. Il design a bassa manutenzione garantisce migliaia di ore di servizio affidabile e soddisfa al contempo numerose esigenze di gestione dei liquidi.
Ampia gamma di prestazioni
  • Il design robusto e con occlusione fissa consente il pompaggio e l'erogazione affidabili e precisi
  • Supporta un'ampia scelta di materiali dei tubi e diverse applicazioni di pressioni differenziali
Comandi facili da utilizzare
  • Montati sul pannello anteriore
  • Selettore della velocità separato monogiro
  • Interruttore della direzione del flusso con posizione OFF centrale
  • Il pulsante PRIME attiva la pompa alla massima velocità per adescamento e lavaggio rapidi del tubo
  • Possibilità di invertire la direzione della pompa per lavare il tubo
  • Terminale di avvio/arresto remoto sul retro dell'unità
Facilità di manutenzione
  • Rapida e semplice sostituzione dei tubi
  • L'occlusione fissa elimina l'esigenza di regolazione dopo la sostituzione del tubo e assicura il funzionamento con pressioni fino a 2 bar (30 psig)
Elevata purezza garantita
  • La maggior parte dei materiali dei tubi supera gli standard USP Classe VI e EP (Farmacopea europea)
  • Per ottenere i massimi requisiti di purezza si consiglia il tubo in silicone BioPharm
Certifications
CE, cCSAus
Warranty
Due anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale piastra superiore Alluminio rivestito in ceramica
Tensione 230 V
Include Set di cavi con varie spine
Materiale corpo Alluminio pressofuso
Tipo di unità di controllo Scalabilità
Lunghezza (sistema imperiale) 11.42 in
Size 140 mm
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Temperatura (sistema metrico) Da 50° a 350°C
Temperatura (sistema imperiale) Da 122° a 662°F
Temperatura ambiente Da 50° a 350 °C (da 122° a 662 °F)
Altezza (sistema imperiale) 3.94 pollici
Frequenza 50/60 Hz
Larghezza (sistema metrico) 161 mm
Lunghezza (sistema metrico) 290 mm
Larghezza (sistema imperiale) 6.34 in
Wattage 600 W
Tipo Stirring Hotplate
Forma Round
Carico campione max 25 kg
Tipo di spina Various Styles
Dimensioni contenitore max 20 l
Stirring Range Da 50 a 2000 giri/min
Warranty 2 anni
Dimensioni (L x P x A) 11.42 x 6.34 x 3.94 in (290 x 161 x 100 mm)
Certificazione/Conformità cCSAus, marchio CE