Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Stirrer
Experience precise stirring control and exceptional safety performance for your routine protocols.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.00000kg
Codice prodotto. 15393518
  • 299.00€ / Pezzo
Spedizione stimata
26-02-2018
Aggiungi al carrello
Specifica
Specifica
4L
230V
Stirrer
50 to 1,500rpm
CE, RoHS compliant
13 x 8.2 x 3.8 in. (33 x 20.8 x 9.7cm)
EU
Aluminum
50/60Hz
18.4 x 18.4cm
230V 50/60Hz
Videos
Documentazione