Learn More
Fisherbrand™ Agitatore con piastra riscaldante Isotemp™
Codice prodotto. 15323528 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di spina:
UK/EU/CN
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di spina Dimensione della confezione
15323528 UK/EU/CN Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15323528
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    572.00€
    492.00€ / pezzi 1
    Risparmia 80.00€
    13% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stirring Range: 50 to 1500 rpm, Shape: Square, Size: 7.25 x 7.25 in., Plug Type: EU and UK
Controllo preciso dell'agitazione, straordinaria sicurezza e ottime prestazioni in termini di temperatura per i protocolli di routine.
Advanced technology:
  • Slow-speed stirring, consistent speed control, and strong magnetic coupling
  • Temperature adjustable in 1 degree increments
  • HOT TOP warning system designed to protect from accidental burns with prominent display when heating surface is above 50°C (122°F)
  • Automatic over-temperature protection
Flexible, robust design:
  • Top plate choices in ceramic or aluminum
  • Raised display design protects electronics from spills
  • Optional temperature probe and splash guard protection shield
  • Variable sizes for different sample volumes
  • Includes stir bar
  • EU and UK plug
Certifications
cCSAus (100-120 V models), CE (230 V models)
Compliance
Conformità RoHS
Warranty
Tre anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale piastra superiore alluminio
Tensione 230 V
Descrizione Agitatore con piastre riscaldanti
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz
Lunghezza (sistema imperiale) 8.2 in.
Size 7.25 x 7.25 in.
Altezza (sistema metrico) 9.7 cm
Temperatura (sistema metrico) 300 °C
Altezza (sistema imperiale) 3.8 in.
Frequenza 50/60 Hz
Larghezza (sistema metrico) 33 cm
Lunghezza (sistema metrico) 20.8 cm
Larghezza (sistema imperiale) 13 in.
Tipo Stirring Hotplate
Forma Square
Tipo di spina UK/EU/CN
Dimensioni contenitore max 4 l
Stirring Range 50 to 1500 rpm
Warranty 3 Years
Dimensioni (L x P x A) 7.25 in. x 7.25 in.
Certificazione/Conformità RoHS, cCSAus (100 to 120 V Model), CE (230 V Model)