Learn More
Fisherbrand™ Agitatore con piastra riscaldante Isotemp™
Codice prodotto. 15353518 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di spina:
UE
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di spina Dimensione della confezione
15353518 UE Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15353518
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    536.00€
    435.00€ / pezzi 1
    Risparmia 101.00€
    18% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Controllo preciso dell'agitazione, straordinaria sicurezza e ottime prestazioni in termini di temperatura per i trattamenti di routine.
Controllo preciso dell'agitazione, straordinaria sicurezza e ottime prestazioni in termini di temperatura per i protocolli di routine.
Tecnologia avanzata
  • Agitazione a bassa velocità, controllo uniforme della velocità e forte accoppiamento magnetico
  • Temperatura regolabile in incrementi di 1 grado
  • Sistema di avvertimento di piastra calda per proteggere da ustioni accidentali con una importante segnalazione visiva quando la temperatura della superficie riscaldante supera i 50°C (122°F)
  • Protezione automatica da sovratemperatura
Design robusto e flessibile
  • Piastra superiore in ceramica o in alluminio
  • Il design rialzato del display protegge i componenti elettronici dagli spruzzi
  • Sonda termica opzionale e schermatura di protezione dagli spruzzi
  • Vari formati per i diversi volumi di campioni.
  • Include un'ancoretta di agitazione
Certifications
cCSAus (modelli da 100-120 V), CE (modelli da 230 V)
Compliance
Conformità RoHS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale piastra superiore Ceramica
Tensione 230 V
Descrizione Agitatore con piastre riscaldanti
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz
Lunghezza (sistema imperiale) 14 in.
Size 7.25 x 7.25 in.
Altezza (sistema metrico) 9.7 cm
Temperatura (sistema metrico) 540 °C
Altezza (sistema imperiale) 3.8 in.
Frequenza 50/60 Hz
Larghezza (sistema metrico) 20.8 cm
Lunghezza (sistema metrico) 33 cm
Larghezza (sistema imperiale) 8.2 in.
Tipo Stirring Hotplate
Forma Square
Tipo di spina UE
Dimensioni contenitore max 4 l
Stirring Range 50 to 1500 rpm
Warranty 3 Years
Dimensioni (L x P x A) 7.25 in. x 7.25 in.
Certificazione/Conformità RoHS, cCSAus (100 to 120 V Model), CE (230 V Model)