Learn More
Fisherbrand™ Cavalletto
Codice prodotto. 12951161 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Dismembratore sonico modello 500
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
12951161 Dismembratore sonico modello 500 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12951161
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    266.00€
    220.96€ / pezzi 1
    Risparmia 45.04€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 23-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideale per sollevare i campioni fino a una sonda fissa montata all'interno del contenitore o su un supporto.
Il cavalletto Fisher Scientific™ è ideale per i campioni su sonde fisse montate nell'alloggiamento.
  • Piattaforma che solleva e abbassa i campioni al di sotto di una sonda fissa
  • Per l'uso con il disintegratore a ultrasuoni modello 505/705
Specifica
Product Type Cavalletto
Dimensioni (L x P) 6 x 6 in. platform
Da utilizzare con (applicazione) Per campioni su sonde fisse montate nell'alloggiamento
Da utilizzare con (apparecchiatura) Dismembratore sonico modello 500
Quantità confezione 1 Ea.