Learn More
Fisherbrand™ Termometro per frigorifero/congelatore Jumbo con sonda per flaconi sigillata
Sfoglia Tutto Fisherbrand ProdottiDescrizione
Includes
Certificato Traceable™, supporto pieghevole da banco, asola per montaggio a parete, una batteria alcalina AAA, bande magnetiche e chiusure con Velcro™ per il montaggio su qualsiasi superficie
Il flacone isola il sensore sigillato da rapide variazioni di temperatura all'apertura della porta del frigorifero. Il termometro soddisfa tutti i requisiti dei termometri CDC e dei termometri per vaccini.
- Cifre grandi e facilmente visibili, 1.5 poll. (3.8 cm) leggibili da 30 piedi (9.1 m)
- Sensore e cavo da 10 piedi (3 m) perfettamente funzionanti anche quando sommersi
- Alloggiamento in plastica ABS antiurto, resistente alle sostanze chimiche
- Disponibile con sonda sigillata o sensore nudo
Registrazione delle letture massime/minime
- Tripla visualizzazione per mostrare contemporaneamente le temperature della sonda massime, minime e correnti e la temperatura ambiente
- Monitoraggio min./max. delle letture alta/bassa durante la notte, nei fine settimana o per qualsiasi periodo di tempo — un vantaggio significativo rispetto ai termometri in vetro con il solo “valore corrente”
- Intervallo tra -58 e +158 °F e tra -50 e +70 °C con risoluzione di 0° e precisione di ±1 °C
- La funzione di allarme genera un avviso quando la temperatura è superiore o inferiore al valore preimpostato
- L'allarme è programmabile con incrementi di 1°
- Il micro cavo da 10 piedi consente la chiusura delle porte del frigorifero
- Le sonde allo stato solido eliminano la contaminazione da mercurio nei frigoriferi
- La sonda sigillata è alloggiata in un flacone in miniatura riempito con glicole atossico. La soluzione è classificata GRAS (generalmente considerata sicura) dalla FDA (Food and Drug Administration)
- Elimina i rischi dovuti al contatto accidentale con alimenti o acqua potabile
Order Info
Confezione: 3.88 x 4.38 x 0.88 pollici (9.9 x 11.2 x 2.2 cm). La sonda sigillata in flacone misura 1 x 2.5 pollici (2.5 x 6.4 cm). Il sensore spoglio ha un diam. di 0.19 pollici x ed è lungo 0.75 pollici (4.8 x 19 mm).
Certifications
Certifica la tracciabilità secondo gli standard NIST™.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 9001, DNV, ISO 17025, A2LA, NIST |
| Dimensioni (L x P x A) | 0.87 x 3.8 x 4.38 pollici (2.2 x 9.9 x 11.2 cm) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Monitoraggio di congelatori, bagnomaria, blocchi riscaldanti, incubatori e refrigeratori, registrazione dei valori min/max |
| Altezza (sistema imperiale) | 4.38 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 11.2 cm |
| Include | Certificato Traceable, supporto pieghevole da banco, asola per montaggio a parete, una batteria alcalina AAA e nastri di fissaggio con Velcro™ e magnetici per il montaggio su qualsiasi superficie, con sonda per flaconi sigillata |
| Lunghezza (sistema imperiale) cavo | 120in. |
| Lunghezza sonda (sistema imperiale) | 2,5in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 2.2 cm |
| Lunghezza (sistema metrico) cavo | 304.8 cm |
| Vedi altri risultati |