Learn More
Fisherbrand™ Termometro per frigorifero/congelatore Jumbo con sonda nuda
Codice prodotto. 11795843 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
Da -50 °C a +70 °C
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Dimensione della confezione
11795843 Da -50 °C a +70 °C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11795843
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Certificato Traceable™, supporto pieghevole da banco, asola per montaggio a parete, una batteria alcalina AAA, bande magnetiche e chiusure con Velcro™ per il montaggio su qualsiasi superficie
I termometri digitali sono l'ideale per il monitoraggio di congelatori, bagni d'acqua, blocchi riscaldanti, incubatori e frigoriferi.
Il flacone isola il sensore sigillato da rapide variazioni di temperatura all'apertura della porta del frigorifero. Il termometro soddisfa tutti i requisiti dei termometri CDC e dei termometri per vaccini.
  • Cifre grandi e facilmente visibili, 1.5 poll. (3.8 cm) leggibili da 30 piedi (9.1 m)
  • Sensore e cavo da 10 piedi (3 m) perfettamente funzionanti anche quando sommersi
  • Alloggiamento in plastica ABS antiurto, resistente alle sostanze chimiche
  • Disponibile con sonda sigillata o sensore nudo
Registrazione delle letture massime/minime
  • Tripla visualizzazione per mostrare contemporaneamente le temperature della sonda massime, minime e correnti e la temperatura ambiente
  • Monitoraggio min./max. delle letture alta/bassa durante la notte, nei fine settimana o per qualsiasi periodo di tempo — un vantaggio significativo rispetto ai termometri in vetro con il solo “valore corrente”
  • Intervallo tra -58 e +158 °F e tra -50 e +70 °C con risoluzione di 0° e precisione di ±1 °C
Design eccezionale per funzionamento sicuro
  • La funzione di allarme genera un avviso quando la temperatura è superiore o inferiore al valore preimpostato
  • L'allarme è programmabile con incrementi di 1°
  • Il micro cavo da 10 piedi consente la chiusura delle porte del frigorifero
  • Le sonde allo stato solido eliminano la contaminazione da mercurio nei frigoriferi
  • La sonda sigillata è alloggiata in un flacone in miniatura riempito con glicole atossico. La soluzione è classificata GRAS (generalmente considerata sicura) dalla FDA (Food and Drug Administration)
  • Elimina i rischi dovuti al contatto accidentale con alimenti o acqua potabile
Certifications
Certifica la tracciabilità secondo gli standard NIST™.
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001, DNV, ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensioni (L x P x A) 0.87 x 3.8 x 4.38 pollici (2.2 x 9.9 x 11.2 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Monitoraggio di congelatori, bagnomaria, blocchi riscaldanti, incubatori e refrigeratori, registrazione dei valori min/max
Altezza (sistema imperiale) 4.38 in.
Altezza (sistema metrico) 11.2 cm
Include Certificato Traceable, supporto pieghevole da banco, asola per montaggio a parete, una batteria alcalina AAA e nastri di fissaggio con Velcro™ e magnetici per il montaggio su qualsiasi superficie, con sensore nudo
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 120in.
Lunghezza sonda (sistema imperiale) 1.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 2.2 cm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 304.8 cm
Lunghezza sonda (sistema metrico) 3.8 cm
Materiale Plastica ABS
Risoluzione 0,1°C
Peso (sistema imperiale) 4 oz.
Peso (sistema metrico) 113 g
Larghezza (sistema imperiale) 3.8 in.
Product Type Digital Thermometer
Lunghezza (sistema imperiale) 0.87 in.
Max. Temperature (English) 158°F
Temperatura max (sistema metrico) 70 °C
Min. Temperature (English) -58°F
Min. Temperature (Metric) -50°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -58°F to +158°F
Temperature Range (Metric) Da -50 °C a +70 °C
Calibrated Sì
Accuracy ±1 °C
Display LCD digitale
Larghezza (sistema metrico) 9.9 cm