Learn More
Fisherbrand™ Termometro digitale a stelo lungo, gamma: Da -50° a +150 °C
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiDescrizione
- Precisione: ±1°C
- Ampio e chiaro display di 0.2 poll. (6 mm)
- Legge temperature dei punti di fusione/congelamento, calore di fusione, temperature superiori a 110°C (230°F)
- Sonda in acciaio inox resistente ad acidi, basi e solventi
- Intervallo di due temperature: da -50° a +150°C (da -58° a +302°F)
- Lunghezza stelo: 8 poll. (20.3 cm); diametro: 3 mm
- Lunghezza complessiva: 11 poll. (28cm)
Certifications
Certifica la tracciabilità secondo gli standard NIST™.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Diametro sonda (sistema imperiale) | 0,14in. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Alimenti, gas, campioni, reagenti, bagnomaria e semisolidi |
| Include | Sonda in acciaio inox con certificato di tracciabilità, custodia protettiva, batteria |
| Lunghezza sonda (sistema imperiale) | 8in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 28 cm |
| Lunghezza sonda (sistema metrico) | 20 cm |
| Materiale | Plastica ABS |
| Risoluzione | 0,1°C |
| Product Type | Digital Thermometer |
| Vedi altri risultati |