Learn More
Electrothermal™ Mantello senza regolatore con custodia di metallo
Codice prodotto. 11512714
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11512714 1000 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11512714 Fornitore Electrothermal™ N. del fornitore 3600318
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    623.00€
    510.11€ / pezzi 1
    Risparmia 112.89€
    18% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
The basic Thermo Scientific metal case uncontrolled mantle provides an element temperature of 450°C
  • Il modello base (CMU) è disponibile in dodici misure da 50 ml a 22 l (22,000 ml). Il mantello base senza controllo della temperatura con rivestimento in metallo Thermo Scientific fornisce una temperatura dell'elemento di 450 °C (842 °F)
  • Tutti i tipi di mantello: gli elementi riscaldanti spiralati flessibili assorbono gli urti riducendo al minimo il rischio di rottura delle fiasche
  • L'elemento riscaldante è fissato a una cartuccia isolante termica rigida per garantire il massimo trasferimento del calore e supporto
  • Gli elementi riscaldanti e l'isolamento formano una cartuccia riscaldante facilmente sostituibile
  • Esclusive fessure per la ventilazione dell'aria sotto e intorno al bordo e alla cartuccia riscaldante mantengono l'esterno “freddo al tatto”
  • Per una maggiore protezione, uno schermo in acciaio inox sopra l'elemento riscaldante è messo direttamente a massa con il cavo
  • I mantelli sono dotati di doppio fusibile per una maggiore sicurezza
  • Piedini antiscivolo e morsetti di sostegno ne aumentano la stabilità
Warranty
Un anno
Specifica
Certificazione/Conformità CE
Capacità 33.8 once, 1000 ml
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Altezza (sistema imperiale) 6.69 in.
Tensione 230 V
Wattage 380 W
Larghezza (sistema imperiale) 8.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 21.8 cm
Product Type Manto riscaldante
Temperatura (sistema metrico) Ambient to 450°C
Amperaggio 3.3 A
Capacità (sistema imperiale) 33.8 once