Learn More
Electrothermal™ Mantello senza regolatore con custodia di metallo
Description
- Il modello base (CMU) è disponibile in dodici misure da 50 ml a 22 l (22,000 ml). Il mantello base senza controllo della temperatura con rivestimento in metallo Thermo Scientific fornisce una temperatura dell'elemento di 450 °C (842 °F)
- Tutti i tipi di mantello: gli elementi riscaldanti spiralati flessibili assorbono gli urti riducendo al minimo il rischio di rottura delle fiasche
- L'elemento riscaldante è fissato a una cartuccia isolante termica rigida per garantire il massimo trasferimento del calore e supporto
- Gli elementi riscaldanti e l'isolamento formano una cartuccia riscaldante facilmente sostituibile
- Esclusive fessure per la ventilazione dell'aria sotto e intorno al bordo e alla cartuccia riscaldante mantengono l'esterno “freddo al tatto”
- Per una maggiore protezione, uno schermo in acciaio inox sopra l'elemento riscaldante è messo direttamente a massa con il cavo
- I mantelli sono dotati di doppio fusibile per una maggiore sicurezza
- Piedini antiscivolo e morsetti di sostegno ne aumentano la stabilità
Warranty
One year parts and labor
Specifications
Specifications
| Certificazione/Conformità | CE |
| Capacità | 1.6 once, 50 ml |
| Capacità (sistema metrico) | 50 ml |
| Diametro (sistema metrico) interno | 5.2 cm |
| Da utilizzare con | One 50 mL Flask |
| Altezza (sistema imperiale) | 5.91 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 15 cm |
| Tensione | 230 V |
| Wattage | 75 W |
| Larghezza (sistema imperiale) | 6.8 in. |
| Show More |