Learn More
Fisherbrand™ Min./Max. Termometro
Codice prodotto. 11892623 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
Da -10° a +200 °C
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Dimensione della confezione
11892623 Da -10° a +200 °C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11892623
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.70€
    13.98€ / pezzi 1
    Risparmia 3.72€
    21% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Un'alternativa sicura ai termometri in vetro.
  • Impermeabile e antiurto
  • Sonda in acciaio inox resistente alla maggior parte di acidi, basi e solventi
  • Aggiornamenti in lettura ogni secondo
  • Richiamo dalla memoria delle letture di temperatura e umidità massime e minime su un periodo di 5 ore
  • Con batteria all'ossido di argento
  • Ampia gamma di temperature: da -10 °C a +200 °C (da 14 °F a 392 °F)
  • Risoluzione: 0.1° da -20° a +200°; 1° esterno a questa gamma
Specifica
Include Batteria all’ossido di argento
Lunghezza (sistema metrico) 2.54 cm
Materiale Stainless Steel Probe
Risoluzione 0.1 da -20 a 200 °C
Product Type Thermometer
Max. Temperature (English) 392°F
Temperatura max (sistema metrico) 200°C
Min. Temperature (English) 14°F
Min. Temperature (Metric) -10°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da 14 ° a 392 °F
Temperature Range (Metric) Da -10° a +200 °C
Calibrated No
Accuracy ±1°
Display Digitale
Larghezza (sistema metrico) 20.32 cm