Learn More
Fisherbrand™ Mini carrello pieghevole
Codice prodotto. 11744406 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Plastica ABS, acciaio cromato
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
11744406 Plastica ABS, acciaio cromato Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11744406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    325.00€
    144.29€ / pezzi 1
    Risparmia 180.71€
    55% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Tre corde elastiche
Ripiegabili per ottenere una dimensione compatta, i minicarrelli Fisher Scientific sono realizzati plastica ABS antiurto con acciaio cromato ad elevata durata.
Folds to a compact size, Fisherbrand Mini-Dolly Folding Cart is made from high-impact ABS plastic with chrome-plated steel durability.
  • Capacità di carico: 265 libbre (120 kg)
  • In plastica ABS e acciaio cromato con piattaforma ribassata antiscivolo
  • Elimina i requisiti di sollevamento dei carrelli a scaffalatura alta
  • Rotelle orientabili e scorrevoli per una manovrabilità migliorata
  • Una protezione in plastica sui quattro lati protegge le pareti
  • Può essere piegato per essere riposto
Order Info
Peso: 15 libbre (6.8 kg)
Specifica
Tipo Mini carrello pieghevole
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 265 lb.
Capacità portata carico (sistema metrico) 120 kg
Materiale Plastica ABS, acciaio cromato
Da utilizzare con (applicazione) Per carrelli piattaforma per trasferire sostanze chimiche, bottiglioni, carta per computer, scatole portadocumenti e apparecchiature scientifiche per scopi di stoccaggio
Altezza (sistema metrico) 34.5 in. high handle
Include Tre corde elastiche, rotelle orientabili e scorrevoli, protezione in plastica sui quattro lati
Lunghezza (sistema imperiale) ripiano 25.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) ripiano 64.7 cm
Peso (sistema imperiale) 20 lb.
Peso (sistema metrico) 9 kg
Larghezza (sistema imperiale) 17.75 in.
Larghezza (sistema metrico) 45 cm