Learn More
Fisherbrand™ Mini IR Traceable™ Thermometer
Codice prodotto. 11789775 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Include:
Termometro, batteria
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Dimensione della confezione
11789775 Termometro, batteria Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11789775
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Individually serial-numbered Traceable Certificate is provided from an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA™; indicates traceability to standards provided by NIST™.
Pocket-size infrared thermometer captures temperature readings of any surface—liquids, solids and semisolids—in less than a second
Termometro tascabile a infrarossi, per acquisire le letture delle temperature su qualsiasi superficie—liquidi, solidi e semisolidi—in meno di un secondo. Il termometro Fisher Scientific™ Mini IR Traceable™ fornisce misurazioni della temperatura non invasive e senza contatto.
Facile da utilizzare — è sufficiente accendere, selezionare un campione e rilevare la lettura.
  • Display da 0.5 pollici (1.3 cm) ad alta definizione digitale, di facile lettura
  • Microelettronica sofisticata e innovativa stile NASA
  • Tasti a sfioramento, supporto pieghevole, portachiavi
  • Commutazione °C/°F, mantenimento, letture solo minime/massime, modalità di funzionamento in continuo
  • Avviso batteria scarica e batteria con durata di 40 ore
  • Risoluzione: 0.1°
  • Precisione: ±1°C tra 15.0 ° e 40.0 °C e ±1.5 °C esterno all'intervallo
  • Campo visivo 1:1; emissività fissata a 0.95
Order Info
Dimensioni: 2.5 x 1.5 x 0.5 pollici (6.4 x 3.8 x 1.3cm); Peso: 1 once (28.34g)
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™; attesta la riconducibilità dello strumento agli standard NIST™.
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST
Da utilizzare con (applicazione) Lavorazioni alimentari, biologia, uso sul campo, camere bianche e ispezioni veloci
Include Termometro, batteria
Lunghezza (sistema imperiale) complessiva 2.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 64 mm
Lunghezza (sistema metrico) complessiva 64 mm
Risoluzione 0.1°
Peso (sistema imperiale) 1 once
Peso (sistema metrico) 0.028 kg
Product Type Termometro a infrarossi Mini Traceable
Max. Temperature (English) 230°F
Temperatura max (sistema metrico) 110°C
Min. Temperature (English) -7°F
Min. Temperature (Metric) -22°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da -7° a +230 °F
Temperature Range (Metric) Da -22 ° a +110 °C
Calibrated Sì
Tipo di batteria 3V Lithium
Accuracy ±1 tra 15° e 40 °C e ±1.5 al di fuori di questo intervallo
Display Digitale
Larghezza (sistema metrico) 37 mm