Learn More
Fisherbrand™ Agitatore Mini Vortex Fisher Scientific™
Codice prodotto. 15212985 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
Fisherbrand Mini-E (for EU)
Requisiti elettrici:
230 V 50/60 Hz
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Requisiti elettrici Dimensione della confezione
15212985 Fisherbrand Mini-E (for EU) 230 V 50/60 Hz Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15212985
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per provette e recipienti di tutte le dimensioni. I miscelatori Mini Vortex Fisherbrand™ sono modelli a vortice con dimensioni estremamente compatte e movimento circolare orizzontale con agitazione orbitale.
  • Extremely compact vortex mixer with a horizontally circular, orbital mixing motion
  • Accepts tubes and vessels of all sizes
  • Power Outlet Compatibility: EU/UK only, not US
Order Info
Per provette e recipienti di tutte le dimensioni. I miscelatori Mini Vortex Fisherbrand™ sono modelli a vortice con dimensioni estremamente compatte e movimento circolare orizzontale con agitazione orbitale.
Warranty
2 anni
Specifica
Orbita 4.5 mm
Intervallo di velocità 2800 rpm
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz
Tensione 230 V
Amperaggio 0.6 A
Capacità provette 50 ml
Product Type Agitatori Mini Vortex
Frequenza 50/60 Hz
Materiale Rubber Platform
Dimensioni (L x P x A) 3.8 x 3.8 x 2.5 in. (9.65 x 9.65 x 6.35 cm)
Altezza (sistema imperiale) 2.5 pollici
Altezza (sistema metrico) 6.35 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 3.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 9.65 cm
Larghezza (sistema imperiale) 3.8 pollici
Larghezza (sistema metrico) 9.65 cm
Peso (sistema imperiale) 1 libbre
Peso (sistema metrico) 0.5 kg
Modello Fisherbrand Mini-E (for EU)
Tipo di motore CC
Modalità operative Touch
Garanzia e offerta di assistenza 2 anni