Learn More
Fisherbrand™ Disintegratore a ultrasuoni modello 50
Codice prodotto. 12961151 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
FB50 w/ 1.8 in. Probe
Requisiti elettrici:
230 V 50/60 Hz
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Requisiti elettrici Dimensione della confezione
12961151 FB50 w/ 1.8 in. Probe 230 V 50/60 Hz Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12961151
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2569.54€
    1800.89€ / pezzi 1
    Risparmia 768.65€
    29% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Includes
Generator, converter, 1/8 in. probe, cables, wrench set
Economical, small volume cell disruptor.
Disintegratore a ultrasuoni Fisher Scientific™ modello 50 compatto, portatile ed estremamente semplice da azionare. Peso inferiore a 4 libbre; il modello è l'unità più piccola sul mercato ed è altamente efficace per la disintegrazione delle cellule, preparazione del campione e molte altre applicazioni con volumi ridotti.
  • Elaborazione di volumi da 0.2 a 50°ml
  • 50°watt
  • Funzionamento continuo o remoto (pedale opzionale)
  • Convertitore leggero per operazioni palmari
Disgregazione cellulare base
Order Info
Supporto non incluso.
Warranty
Due anni
Specifica
Tensione 230 V
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz
Wattage 50 W
Intervallo volume (sistema metrico) Da 0.2 a 50 ml
Dimensioni (L x P x A) 7 x 8 x 5 pollici (17.78 x 20.32 x 12.7 cm)
Altezza (sistema imperiale) 5 in.
Altezza (sistema metrico) 12.7 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 17.78 cm
Larghezza (sistema imperiale) 8 pollici
Larghezza (sistema metrico) 20.32 cm
Da utilizzare con (applicazione) Per la disgregazione cellulare base
Include Generatore, convertitore, sonda con diam. da 0.12 pollici, cavo di alimentazione, set di chiavi
Modello FB50 w/ 1.8 in. Probe
Frequenza 50/60 Hz