Learn More
Fisherbrand™ Model 705 Sonic Dismembrator Accessory
4 Tip horn for use with 500 or 700 watt sonicator systems; replacement tip also available.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 15320382
  • 464.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 03-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Requires : Cat. No. FB4659
Descrizione
Descrizione
  • 1/8 in. Replacement tip for the #FB4659 - 4-tip horn
  • For processing 0.5 to 15ml volumes
  • Process 4 samples at one time
Specifica
Specifica
Replacement Tip
1/8 in.
Not Applicable
1 Ea.
0.5 to 15 mL
3 mm
4-Tip Horn ( #4659)