Learn More
Electrothermal™ Mantelli multipli per estrazione, modello a 3 vani, solo riscaldante
Codice prodotto. 10259858
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10259858 500 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10259858 Fornitore Electrothermal™ N. del fornitore 0307607
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Vented case's unique airflow ensures the unit remains cool-to-the-touch
Vented case's unique airflow ensures the unit remains cool-to-the-touch
  • I singoli controlli elettronici a stato solido incorporati consentono una facile regolazione di ciascun riscaldatore, impedendo l'eventuale generazione di scintille associata alla commutazione meccanica
  • Sono incluse tre aste di supporto con diametro di 12.7 mm (0.5 pollici)
  • Il coperchio superiore è in polipropilene e le superfici esterne sono rivestite a polvere e sono resistenti alla maggior parte delle soluzioni chimiche
  • L'elemento riscaldante spiralato è sospeso all'interno di una cartuccia isolante termica per garantire il massimo trasferimento del calore e supporto e impedire al contempo l'eventuale generazione di scintille associata alla commutazione meccanica
  • Le singole cartucce del riscaldatore sono sostituibili
  • Per una maggiore sicurezza, il riscaldatore è racchiuso dalla schermatura di terra (massa)
  • Le spie a neon indicano quando l'alimentazione è attivata ed erogata ai riscaldatori e, se applicabile, agli agitatori
Warranty
Un anno su componenti e manodopera
Specifica
Certificazione/Conformità CE
Capacità 500 ml (16.9 once)
Progettazione Involucro in polipropilene
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Profondità (sistema imperiale) 10.25 in.
Profondità (sistema metrico) 26 cm
Da utilizzare con Three 500 mL Flasks
Altezza (sistema imperiale) 3.5 in.
Altezza (sistema metrico) 8.9 cm
Tensione 230 V
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz, 600 W (spina UK e UE)
Modello EME30500/CEB
Wattage 600 W
Larghezza (sistema imperiale) 24.8 in.
Larghezza (sistema metrico) 63 cm
Product Type Manto riscaldante
Temperatura (sistema metrico) 450 °C
Amperaggio 2.6 A
Capacità (sistema imperiale) 17 once
Da utilizzare con (applicazione) Heating solutions