Learn More
Cole-Parmer™ SHM-200 Series Multiposition Extraction Heater/Stirrer
Codice prodotto. 11722923
Cambia vista
Click to view available options
Wattage:
220 W
490 W
700 W
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Wattage Dimensione della confezione
11722923 700 W Pezzo
11702923 220 W Pezzo
11712923 490 W Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11722923 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0307619
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
This SHM-200 Series Multiposition Extraction Heater/Stirrer allows liquids with different boiling points to be heated and/or stirred next to each other.
  • I singoli controlli elettronici a stato solido incorporati consentono una facile regolazione di ciascun riscaldatore, impedendo l'eventuale generazione di scintille associata alla commutazione meccanica
  • Sono incluse tre aste di supporto con diametro di 12.7 mm (0.5 pollici)
  • Il coperchio superiore è in polipropilene e le superfici esterne sono rivestite a polvere e sono resistenti alla maggior parte delle soluzioni chimiche
  • L'elemento riscaldante spiralato è sospeso all'interno di una cartuccia isolante termica per garantire il massimo trasferimento del calore e supporto e impedire al contempo l'eventuale generazione di scintille associata alla commutazione meccanica
  • Le singole cartucce del riscaldatore sono sostituibili
  • Per una maggiore sicurezza, il riscaldatore è racchiuso dalla schermatura di terra (massa)
  • Le spie a neon indicano quando l'alimentazione è attivata ed erogata ai riscaldatori e, se applicabile, agli agitatori
  • La velocità di agitazione è compresa tra 50 e 1000 giri/minuto
  • Un unico controllo dell'agitazione aziona ciascun set di cavità
  • Il modulo di agitazione consente di agitare e riscaldare la soluzione simultaneamente
Warranty
One year parts and labor
Specifica
Certificazione/Conformità CE
Capacità Capacità fiasca: 3 x 500 ml (0.13 galloni)
Progettazione Involucro in polipropilene
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Profondità (sistema imperiale) 11.2 in.
Profondità (sistema metrico) 28.5 cm
Dimensioni interne (L x P x A) 28.5 x 75.5 x 13 cm (11.2 x 29.7 x 5.1 in.)
Altezza (sistema imperiale) 5.1 in.
Altezza (sistema metrico) 13 cm
Tensione 230 V
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz, 640 W (spina UK e UE)
Include Three 1/2 in. (12.7 mm) dia. support rods, 6 ft. (1.8 m) power cord.
Modello EMEA30500/CE
Materiale Polipropilene, alluminio con rivestimento a polvere
Speed Da 50 a 1000 gir/min
Wattage 700 W
Peso (sistema metrico) di spedizione 8.4 kg
Peso (sistema imperiale) di spedizione 18.5 libbre
Larghezza (sistema imperiale) 29.72 in.
Larghezza (sistema metrico) 75.5 cm
Product Type Agitatore/riscaldatore per estrazione
Tipo di vaso Fiasca a fondo tondo
Temperatura (sistema metrico) 450°C
Capacità (sistema imperiale) 0.13 galloni
Temperatura (sistema imperiale) 842 °F
Da utilizzare con (applicazione) Soluzione per agitazione e riscaldamento
Frequenza 50/60 Hz