Learn More
Electrothermal™ Multi Extraction Mantles: 6 Recess Model, Heating and Stirring
Codice prodotto. 11742923
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
Wattage:
980 W
1280 W
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Wattage Dimensione della confezione
11742923 500 mL 1280 W Pezzo
10424715 250 mL 980 W Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11742923 Fornitore Electrothermal™ N. del fornitore 0307643
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5190.00€
    3720.79€ / pezzi 1
    Risparmia 1469.21€
    28% Sconto
Spedizione stimata: 14-12-2026
Vented case's unique airflow ensures the unit remains cool-to-the-touch
  • I singoli controlli elettronici a stato solido incorporati consentono una facile regolazione di ciascun riscaldatore, impedendo l'eventuale generazione di scintille associata alla commutazione meccanica
  • Sono incluse tre aste di supporto con diametro di 12.7 mm (0.5 pollici)
  • Il coperchio superiore è in polipropilene e le superfici esterne sono rivestite a polvere e sono resistenti alla maggior parte delle soluzioni chimiche
  • L'elemento riscaldante spiralato è sospeso all'interno di una cartuccia isolante termica per garantire il massimo trasferimento del calore e supporto e impedire al contempo l'eventuale generazione di scintille associata alla commutazione meccanica
  • Le singole cartucce del riscaldatore sono sostituibili
  • Per una maggiore sicurezza, il riscaldatore è racchiuso dalla schermatura di terra (massa)
  • Le spie a neon indicano quando l'alimentazione è attivata ed erogata ai riscaldatori e, se applicabile, agli agitatori
  • La velocità di agitazione è compresa tra 50 e 1000 giri/minuto
  • Un unico controllo dell'agitazione aziona ciascun set di cavità
  • Il modulo di agitazione consente di agitare e riscaldare la soluzione simultaneamente
Certifications
CE
Warranty
One year parts and labor
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Profondità (sistema imperiale) 10.25 in.
Profondità (sistema metrico) 26 cm
Da utilizzare con Six 500 mL Flasks
Altezza (sistema imperiale) 3.5 in.
Altezza (sistema metrico) 8.9 cm
Tensione 230 V
Requisiti elettrici 230V 50/60Hz, 1280w (UK and EU plug)
Modello EMEA60500/CE
Wattage 1280 W
Product Type Stirring Heating Mantle
Temperatura (sistema metrico) Ambient to 450°C
Amperaggio 5.6 A
Capacità (sistema imperiale) 0.13 gal
Da utilizzare con (applicazione) Stirring and heating solutions